Merck
A5596
Greiner マルチウェルプレートシーラー
EASYseal sealing film, transparent, standard adhesive foil on carrier paper
別名:
multiwell plate sealing films, sealing films, sealing tape
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.01
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
PET
polyester film
無菌性
non-sterile
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Greiner 676001
W × L
7.938 cm × 13.1 cm
clear
適合性
suitable for (for coverage/ storage of microplates)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Greinerマイクロプレートシーラーはリボヌクレアーゼ、デオキシリボヌクレアーゼ、発熱性物質フリーです。温度耐性は-70°C~110°Cです。
スタンダードな裏に接着剤の付いたマイクロプレートシーラーであり、サンプルの完全性の保護と蒸発防止が望ましい従来の実験目的すべてに適しています。
材料:
ホイル:ポリエチレンテレフタレート(PET)
接着剤:アクリル溶剤
紙:シリコンペーパーKV 75
アプリケーション
Greiner multiwell plate sealers have been used for isolating the ends of mounted samples to prevent the conductive nature of metal fixtures. The study was done to compare the electrical properties between the bulk conductive-PDMS (polydimethylsiloxane) material and the microengineered electrodes under stretch.[1] Greiner multiwell plate sealers have also been used for the sealing of 96-well V-bottom polypropylene plates for high-throughput analysis of the plasma N-glycome via UHPLC (ultrahigh performance liquid chromatography).[2]
法的情報
EASYseal is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Microengineered Conductive Elastomeric Electrodes for Long-Term Electrophysiological Measurements with Consistent Impedance under Stretch.
Hu D, et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 15, 26906-26920 (2015)
High-Throughput Analysis of the Plasma N-Glycome by UHPLC.
Adamczyk B, et al.
Methods in Molecular Biology, 1503, 97-108 (2017)