66825-U
BIOshell A400 Protein C4 (3.4 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
別名:
Protein C4 Reversed-Phase Chromatography Column
サイズを選択してください
¥146,000
サイズを選択してください
About This Item
¥146,000
おすすめの製品
製品名
BIOshell A400 Protein C4、3.4 μm HPLCカラム, 3.4 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
物質
stainless steel hardware
品質水準
認証
suitable for USP L26
詳細
Shell thickness (0.2 μm)
Solid Core (3.0 μm)
製品種目
BIOshell
特徴
endcapped
メーカー/製品名
BIOshell
包装
1 ea of
標識化の程度
0.4% carbon loading
パラメーター
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
10 cm × 2.1 mm
表面積
15 m2/g
表面被覆率
4.2 μmol/m2
Matrix
spherical silica particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
C4 (butyl) phase
粒径
3.4 μm
ポアサイズ
400 Å
動作pH範囲
2-9
分離法
reversed phase
法的情報
ガードカートリッジ
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
Optimization of a Reversed-Phase Liquid Chromatographic (RP-LC) method for the intact analysis of a therapeutic monoclonal antibody, trastuzumab, using a BIOshell™ A400 Protein C4 column.
The article describes the use of difluoroacetic acid (DFA) as an effective alternative to acid modifiers, formic acid (FA) and trifluoroacetic acid (TFA) in the LC-UV/MS analysis of proteins.
A RPLC-MS workflow for mass analysis of reduced monoclonal antibody, trastuzumab, including reduction procedures, calibration, and system suitability tests.
A RPLC-MS workflow for mass analysis of non-reduced monoclonal antibody, trastuzumab, including calibration, and system suitability tests.
プロトコル
BIOshell™ カラムに用いられている大きな多孔シェル粒子は、ペプチドとタンパク質のU/HPLC分析の効率を高めます。
Larger porous shell particles in BIOshell™ columns improve efficiency in U/HPLC analysis of peptides and proteins.
BIOshell™ IgG 1000 Å C4 UHPLC Column for Improved Biomacromolecule Separations
HPLC Analysis of the Monoclonal Antibody (mAb) Erbitux (Cetuximab) on BIOshell™ A400 Protein C4
関連コンテンツ
HPLCは、吸着剤が充填されたカラムにサンプルをポンプで送り込むことで、タンパク質やペプチドなどの高分子生体分子を分離・同定します。
HPLC separates and identifies large biomolecules like proteins and peptides by pumping the sample through a sorbent-packed column.