安全性情報
63288-U
Supelco
BIOshell lgG 1000 Å C4 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
別名:
BIOshell lgG C4 Chromatography
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥148,000
¥148,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥148,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
NACRES:
SB.52
¥148,000
Check Cart for Availability
製品名
BIOshell lgG 1000 Å C4, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
物質
stainless steel hardware
品質水準
認証
suitable for USP L26
詳細
Shell thickness (0.5 μm)
Solid core (1.7 μm)
製品種目
BIOshell
特徴
endcapped
特定アナライト
IgG
メーカー/製品名
BIOshell
包装
1 ea of
標識化の程度
0.6% carbon loading
パラメーター
1000 bar pressure (14500 psi)
90 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
10 cm × 2.1 mm
表面積
22 m2/g
Matrix
spherical silica particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
C4 (butyl) phase
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
1000 Å
動作pH範囲
2-9
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
BIOshell IgG 1000Å C4は、新たな孔径(1000Å)のFused-Core®粒子設計に基づく高速、高性能液体クロマトグラフィーカラムです。このFused-Core粒子は、固形シリカコアを薄い多孔性の高純度シリカのシェルで覆っています。この粒子設計により、0.5ミクロンの薄い多孔性シェル内の短い拡散経路と2.7ミクロンの小さな全粒子サイズにより、非常に高いカラム効率が示されます。高密度で結合した、エンドキャップ付きBIOshell IgG 1000Å C4のジメチルブチル固定相は、タンパク質など高分子量化合物の分離に使用される安定した逆相充填剤となります。
法的情報
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
63288-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
BIOshell™ IgG 1000 Å C4 columns are highly suited for the reversed phase separation of high molecular weight compounds such as monoclonal antibodies with molecular weight of 150 kDa.
Method development for protein fingerprinting of AAV serotype 5 using both intact mass analysis and peptide mapping, to determine critical quality attributes for gene therapy, utilizing three different columns.
プロトコル
BIOshell™ IgG 1000 Å C4 UHPLC Column for Improved Biomacromolecule Separations