Merck
66905-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
別名:
表面多孔性ワイドポア C18 UHPLC カラム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥132,000
¥132,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥132,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
¥132,000
Check Cart for Availability
製品名
BIOshell A160ペプチドC18, 2.7 μm HPLCカラム, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
物質
stainless steel hardware
品質水準
認証
suitable for USP L1
詳細
Shell thickness (0.5 μm)
Solid Core (1.7 μm)
製品種目
BIOshell
BIOshell
特徴
endcapped: no
アナライトの化学物質クラス
peptides
peptides
メーカー/製品名
BIOshell
BIOshell
包装
1 ea of
標識化の程度
4.6% carbon loading
パラメーター
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 2.1 mm
表面積
90 m2/g
表面被覆率
2.2 μmol/m2
Matrix
spherical silica particle platform
superficially porous particle
superficially porous particle
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) bonding phase, diisobutyloctadecyl
粒径
2.7 μm
2.7 μm
ポアサイズ
160 Å
動作pH範囲
1-8
分離法
reversed phase
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
BIOshell 160 Å Peptide C18カラムは、小さなタンパク質のみならずペプチドとの効率的な分離ができるように特異的に設計されています。これらのカラムには、最適なペプチド拡散を可能にするために戦略的に160 Å のサイズにした細孔を有する先進的なFused-Core粒子が含まれています。この属性により、これらのカラムはペプチドマッピングに最適となっています。また、立体的に保護されたC18リガンドにより、安定性が一層向上し、拡張pH範囲(2~9)および高温(最大90°C)でカラムを使用することができます。これにより、生体分子を分離するための適用範囲が大幅に拡大します。
アプリケーション
BIOshell A160 Peptide C18、2.7 μm HPLCカラムは、C18アルキルリガンドを静止相とする表面多孔粒子を充填した非エンドキャップカラムであり、主として十分な流速においてペプチドを分離するために使用されます。[1][2]
特徴および利点
BIOshell A160 Peptide C18、2.7 μm HPLCカラムは、UHPLCシステムとHPLCシステムの両方に適合します。このカラムは、生体分子の分離を高速かつ高い分解能で行えるように、特別に設計されています。このカラムは高い流量で操作され、完全多孔質粒子を充填した同サイズのカラムに比べ、40%高い効率が得られます。このカラムは高温で安定であるため、スループットが増大しピーク形状が改善されます。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に適したLiChropur試薬を見つけます。
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jennifer K Field et al.
Journal of chromatography. A, 1622, 461093-461093 (2020-04-29)
The Peptide RPC Column Characterisation Protocol was applied to 38 stationary phases, varying in ligand chemistry, base silica, end capping and pore size, which are suitable for the analysis of peptides. The protocol at low and intermediate pH is based
Collagen-derived X-Hyp-Gly-type tripeptides promote differentiation of MC3T3-E1 pre-osteoblasts
Taga Y, et al.
Journal of functional foods, 46, 456-462 (2018)
資料
Learn about UHPLC-MS analysis of trastuzumab on a BIOshell™ 160A peptide C18 column and discover reduced solvent consumption in peptide mapping using 1.5 mm I.D. columns.
This application note compares three different column chemistries from the BIOshell™ line of columns with superficially porous particles to evaluate their performance in peptide mapping.
LC-UV-MS workflow details teriparatide peptide mapping, including enzymatic digestion, separation conditions, and QTOF mass spectrometer identification.
Method development for protein fingerprinting of AAV serotype 5 using both intact mass analysis and peptide mapping, to determine critical quality attributes for gene therapy, utilizing three different columns.
すべて表示
プロトコル
Chromatographic technique identifies insulin variants efficiently, aiding in pharmacokinetics.