Merck
66904-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥148,000
¥148,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥148,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
¥148,000
Check Cart for Availability
製品名
BIOshell A160ペプチドC18, 2.7 μm HPLCカラム, 2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
物質
stainless steel hardware
品質水準
認証
suitable for USP L1
詳細
Shell thickness (0.5 μm)
Solid Core (1.7 μm)
製品種目
BIOshell
BIOshell
特徴
endcapped: no
アナライトの化学物質クラス
peptides
peptides
メーカー/製品名
BIOshell
BIOshell
包装
1 ea of
標識化の程度
4.6% carbon loading
パラメーター
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
10 cm × 2.1 mm
表面積
90 m2/g
表面被覆率
2.2 μmol/m2
Matrix
spherical silica particle platform
superficially porous particle
superficially porous particle
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) bonding phase, diisobutyloctadecyl
粒径
2.7 μm
2.7 μm
ポアサイズ
160 Å
動作pH範囲
1-8
分離法
reversed phase
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
BIOshell 160 Å Peptide C18カラムは、小さなタンパク質のみならずペプチドとの効率的な分離ができるように特異的に設計されています。これらのカラムには、最適なペプチド拡散を可能にするために戦略的に160 Å のサイズにした細孔を有する先進的なFused-Core粒子が含まれています。この属性により、これらのカラムはペプチドマッピングに最適となっています。また、立体的に保護されたC18リガンドにより、安定性が一層向上し、拡張pH範囲(2~9)および高温(最大90°C)でカラムを使用することができます。これにより、生体分子を分離するための適用範囲が大幅に拡大します。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Choose Ascentis® Express Peptide ES-C18 U/HPLC Columns based on Fused-Core® technology for fast and efficient separation of high-molecular weight compounds, such as peptides and small proteins. With a 2.7 µm particle size and rigorous testing, these columns offer reliable results and high efficiency.