Merck
55254-U
Supelco
SupelcleanスルホキシドSPE、バルク包装
pkg of 100 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
包装
pkg of 100 g
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
マトリックス活性基
sulfoxide phase
アプリケーション
food and beverages
分離法
normal phase
関連するカテゴリー
詳細
SupelcleanスルホキシドSPEは、シリカ結合スルホキシド(-SO)相で構成されています。この技術は、特に変圧器油、廃油、および鉱油からポリ塩化ビフェニル(PCB)を抽出するために開発されました。PCBの保持は、SPE相の求電子性硫黄原子とPCB固有の芳香環から形成されるπ電子雲との相互作用を通じて促進されます。この独特なSPE相によって、PCBを0.5 ppmの定量限界で同定するシンプルかつ効率的な試料調製方法が実現されます。
法的情報
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
55254-U:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.