安全性情報
59273
Filter Element for SSI Filter Unit
Precolumn, pore size 0.5 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
物質
stainless steel
包装
pkg of 10 ea
ポアサイズ
0.5 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SSI High Pressure Filter Unitには、0.5 μmか2.0 μmのステンレススチール製フィルターエレメントを選択して下さい。
法的情報
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
HPLCに関するよくある問題を解決して、カラム性能を回復させ、クロマトグラムのピーク、保持時間、ノイズ、分解能の問題に対処します。