Merck
55078
Upchurch生体適合プレカラムフィルター
pore size 2.0 μm, pkg of 1 ea
別名:
HIGH PRESSURE INLINE FILTER, 2UM, EA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥5,400
¥5,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥5,400
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
¥5,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
包装
pkg of 1 ea
ポアサイズ
2.0 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
In-line installation. Stainless steel body with inert polyetherether-ketone (PEEK) end fittings. Choose either a 0.5 μm or 2 μm PEEK frit in one endfitting.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
HPLCに関するよくある問題を解決して、カラム性能を回復させ、クロマトグラムのピーク、保持時間、ノイズ、分解能の問題に対処します。