安全性情報
59269
SSI High Pressure Precolumn Filter
10-32 Valco compatible thread
別名:
COLUMN PREFILTER, CPI FITTING,0.5UM, EA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥26,000
¥26,000
出荷予定日2025年3月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥26,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
¥26,000
出荷予定日2025年3月31日
バルクの問い合わせ
包装
pkg of 1 ea
フィッティング
10-32 Valco compatible thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
In-line installation. The 316 stainless steel filter disc (0.5 μm pores) is easily replaced without removing the column end fitting. For 1/16 in. tubing. Maximum operating pressure: 15,000 psi (1,054 kg/cm2).
In-line installation. The 316 stainless steel filter disc (0.5 μm pores) is easily replaced without removing the column end fitting. Maximum operating pressure: 15,000 psi (1054 kg/cm²). For 1/16 in. tubing.
法的情報
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
HPLCの一般的なトラブルを特定、解決し、カラムの性能を回復させます。