Merck
57677
Frits for Isolation Technologies Precolumn Filter
frit diam. 3 mm
別名:
交換用フリッツ、3 mm、ITプレカラムフィルター用(10個入り)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥7,740
¥7,740
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥7,740
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
¥7,740
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
stainless steel IT frit
包装
pkg of 10 ea
フリット直径
3 mm
ポアサイズ
0.5 μm
適合性
for use with Isolation Technology Precolumn Filter (57675-U)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The features of Frits for Isolation Technologies Precolumn Filter include:
  • In-line installation.
  • High capacity inlet filter, with 0.5 μm stainless steel frit.
  • Minimizes dead volume and band broadening, to prevent loss of column efficiency while protecting the column.
  • Includes two each of tubing, nut, and ferrules.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)