安全性情報
55079
Upchurch生体適合プレカラムフィルター
pore size 0.5 μm, pkg of 1 ea
別名:
HIGH PRESSURE INLINE FILTER, 0.5UM, EA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
物質
PEEK frit and body
stainless steel holder
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
A-431
Upchurch Scientific, Inc
ポアサイズ
0.5 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
In-line installation. Stainless steel body with inert polyetherether-ketone (PEEK) end fittings. Choose either a 0.5 μm or 2 μm PEEK frit in one endfitting.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
HPLCの一般的なトラブルを特定、解決し、カラムの性能を回復させます。