58685
¥6,520
1 of 10
58686
Tube Fitting, Flangeless
56701
Upchurch Flangeless Ferrule
58630
Flangeless Fittings Kit (Upchurch)
58705
Tube Fitting, Cheminert®
55008-U
Super Flangeless Ferrules for 1/16 in. tubing
Supelco
56700-U
フェラル
58711
51262-U
超高性能手締め型フィッティング
57656
Upchurch製PEEK手締めフィッティング
57654
Delrin® nutTefzel® ferrule (flangeless)
pkg of 5 ea
1000 psi max. pressure (70 bar)
1/4-28 male Upchurch nut and ferrule for 1/16 in. O.D. tubing
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 6
58742
チューブアダプター
56051
チューブカプラー
55067-U
58721
58712