Merck
58711
Tube Fitting, Cheminert®
1/4-28 male UNF for 1/8 in. O.D. tubing 3 mm (includes washer), (natural color)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
物質
(natural color)
natural polypropylene nut
stainless steel washer
包装
pkg of 10 ea
フィッティング
1/4-28 male UNF for 1/8 in. O.D. tubing 3 mm (includes washer)
適合性
for use with 1/8 in. (3mm) O.D. tubing
for use with flanged tubing
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Fittings and washers included.
  • Chemically inert
  • Zero dead volume, small bore
  • Autoclavable
  • 500 psi (35 kg/cm3) pressure rating
法的情報
Cheminert is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Flangeless Fitting 1/4-28 male Upchurch nut and ferrule for 1/16 in. O.D. tubing
58685
Flangeless Fitting
チューブカプラー 1/4-28 female Omnifit union for 1/4-28 male nut
56051
チューブカプラー