Merck
58742
チューブアダプター
1/4-28 male UNF, for 1/4 in. O.D. tube
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥4,810
¥4,810
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥4,810
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
¥4,810
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
CTFE unit
詳細
for chromatography applications
包装
pkg of 1 ea
1.5 mm (0.060 in.)
フィッティング
for 1/4 in. O.D. tube
1/4-28 male UNF
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tubing adaptor is a national pipe thread taper made up of stainless steel which is used to connect a female adaptor. It may be used to connect capillary tubes in HPLC, GC etc.
アプリケーション
Tubing adaptor was used in solid phase extraction.[1]
法的情報
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C Brede et al.
Food additives and contaminants, 21(11), 1115-1124 (2005-03-15)
Migration of aniline from polyamide cooking utensils was investigated. Aniline was found to originate from the application of black colorant in the polyamide 66 raw material. Analysis of polyamide raw material revealed an aniline concentration of 121 +/- 13 mg