安全性情報
58630
Flangeless Fittings Kit (Upchurch)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥41,300
¥41,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥41,300
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
¥41,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
その他情報
All fittings are 1/4-28 unless otherwise indicated.
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Flangeless ferrules, 1/16 in. 10 ea
  • Flangeless ferrules, 1/8 in. 10 ea
  • Flangeless nuts, 1/16 in. 10 ea
  • Flangeless nuts, 1/8 in. 10 ea
  • Unions with fittings, 1/16 in. 2 ea
  • Unions with fittings, 1/8 in. 2 ea
  • Tee with fittings, 1/16 in. 1 ea
  • Tee with fittings, 1/8 in. 1 ea
  • Cross with fittings, 1/16 in. 1 ea
  • Cross with fittings, 1/8 in. 1 ea
  • Unions, metric M6 2 ea
  • Unions, standard 1/4−28 2 ea
  • Luer fittings, female 2 ea
  • Luer fittings, male 2 ea
  • Metric adapters, 1/4−28 to M6 2 ea
すべて表示 (15)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)