Merck
56700-U
Supelco
フェラル
1/4-28 Upchurch for 1/16 in. O.D. tubing (requires Flangeless nut), ferrule only
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥2,506
¥2,506
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥2,506
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
¥2,506
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
Tefzel®
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
Upchurch Scientific, Inc P-200X
フィッティング
1/4-28 Upchurch for 1/16 in. O.D. tubing (requires Flangeless nut)
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
チューブカプラー 1/4-28 female Omnifit union for 1/4-28 male nut
56051
チューブカプラー
Tube Fitting, Cheminert® 1/4-28 male UNF for 1/16 in. O.D. tubing 1.5mm, (mixed colors)
58705
Tube Fitting, Cheminert®