安全性情報
58424
Supelco
LC-NH2 Test Mix
in acetonitrile: water (25:75), analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
グレード
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
in acetonitrile: water (25:75)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
適合性
use to QA LC-NH2 columns
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-30°C
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
アナライト
詳細
    D-(−)-Fructose 25 mg/mL
    α-D-Glucose 25 mg/mL
    Lactose 25 mg/mL
    Maltose 25 mg/mL
    Sucrose 25 mg/mL
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
44.6 °F - closed cup
引火点(℃)
7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
58424:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1