Merck
234311
Sigma-Aldrich
スクアラン
96%
別名:
2,6,10,15,19,23-ヘキサメチルテトラコサン, コスビオール, パーヒドロスクアレン, ロバン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CH(CH2)3CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)CH2CH2-]2
CAS番号:
分子量:
422.81
Beilstein:
776019
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
96%
品質水準
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
176 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
溶解性
chloroform: soluble 100 mg/mL, clear
密度
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C30H62/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h25-30H,9-24H2,1-8H3
InChI Key
PRAKJMSDJKAYCZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
スクアランの液薄膜の誘電泳動変形についての検討が行われています。マイクロ流動化スクアレンは高効率アジュバントとして体液性及び細胞性両方の免疫応答を誘発します
アプリケーション
スクアランは以下の用途に使用されています:
  • 最も明るい摩擦発光(TL)物質として知られるユウロピウムジベンゾイルメチドトリエチルアンモニウムの合成において溶媒として
  • 酸化鉄表面上に吸着した脂肪酸界面活性剤膜の潤滑剤として。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
424.4 °F - closed cup
引火点(℃)
218 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
234311-500G:
234311-5G:
234311-VAR:
234311-BULK:
234311-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A C Allison
Methods (San Diego, Calif.), 19(1), 87-93 (1999-10-20)
Microfluidized squalene or squalane emulsions are efficient adjuvants, eliciting both humoral and cellular immune responses. Microfluidization stabilizes the emulsions and allows sterilization by terminal filtration. The emulsions are stable for years at ambient temperature and can be frozen. Antigens are
Dielectrophoretic deformation of thin liquid films induced by surface charge patterns on dielectric substrates.
Berendsen CWJ, et al.
Soft Matter, 9(19), 4900-4910 (2013)
Michael Doig et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 30(1), 186-195 (2013-12-25)
The structure and friction of fatty acid surfactant films adsorbed on iron oxide surfaces lubricated by squalane are examined using large-scale molecular dynamics simulations. The structures of stearic acid and oleic acid films under static and shear conditions, and at
L Harivardhan Reddy et al.
Molecular pharmaceutics, 6(5), 1526-1535 (2009-07-29)
Gemcitabine (2',2'-difluorodeoxyribofuranosylcytosine) is an anticancer nucleoside analogue active against a wide variety of solid tumors. However, following intravenous administration, this drug is rapidly inactivated by enzymatic deamination and displays a short biological half-life necessitating the administration of high doses leading
Yueying Ren et al.
Journal of chromatography. A, 1155(1), 105-111 (2007-05-01)
A novel approach is described for the prediction of gas chromatographic Kováts retention indices of 150 acyclic C5-C8 alkenes on two stationary phases (polydimethylsiloxane, PDMS, and squalane, SQ). The heuristic method was used to build multiple linear regression models using