Merck
57690-U
RheFlex® PEEKフィッティング
Long fitting set, 1/16 in. tubing
別名:
Polyether Ether Ketone Tube Fittings
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 EA
¥5,910
¥5,910
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 EA
¥5,910
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
¥5,910
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
包装
pkg of 5 ea
適合性
1/16 in. tubing
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
Rheodyneバルブ用5000 psi(350 kg/cm²))以下で使用してください。
法的情報
RheFlex is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
質問
1–2/2 質問  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  2. What is the length of product 57690-U, Rheflex PEEK Fitting?
    1 回答
    1. The length of Rheflex PEEK Fitting 57690-U is 33 mm, or 1.32 in.