物質
natural PEEK nut
詳細
litetouch fitting
包装
pkg of 10 ea
フィッティング
10-32 male Upchurch nut for 1/32 in. or 1/16 in. O.D. tubing
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
独自の設計によって、PEEKチューブがねじれないようになっています。接続金具は、1/16インチのチューブ専用PEEK製フェルール、ステンレス鋼製リング、およびPEEKまたはステンレス鋼製のナットからなります。この接続金具は、PEEK製ナットでは5000 psi/340 barまで、ステンレス鋼製ナットでは2500 psi/175 barまで、指で締めてもレンチで7000 psi/480 barまで締めても漏れません。 ステンレス鋼製ナットをレンチで締めてから指で締めると、5000 psiまで漏れることはありません。どのメーカーのステンレス鋼製ナットとも適合します。ナットとフェルールは別々にご注文ください。
法的情報
LiteTouch is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート