安全性情報
57477
RheFlex® PEEKフィッティング
Fitting set, 1/8 in. tubing
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥4,700
¥4,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥4,700
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
¥4,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
包装
pkg of 1 ea
フィッティング
5/16-24 male Rheodyne nut for 1/8 in. O.D. tubing (ferrule included)
適合性
1/8 in. tubing
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
Rheodyneバルブ用5000 psi(350 kg/cm²))以下で使用してください。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に適したLiChropur試薬を見つけてください。
法的情報
RheFlex is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)