Merck
51257-U
超高性能手締め型フィッティング
PEEK (LiteTouch micro ferrule (black), 1/32 in.), for use with (1/32" tubing), pkg of 10 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥22,200
¥22,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥22,200
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
¥22,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
PEEK (LiteTouch micro ferrule (black), 1/32 in.)
包装
pkg of 10 ea
適合性
for use with (1/32" tubing)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
画期的なUpchurch超高性能フィッティングの製品ラインは、極端な温度と圧力に耐えるように設計されています。このフィッティング製品ラインは、ますます厳しくなる、今日の高性能分析システムに対する要件を満たすのに最適です。このフィッティングは、外径1/16"(1.6 mm)および1/32"(0.8 mm)のチューブに使用する10/32手締め型です。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)