56718U
56718-U
¥4,590
1 of 10
Supelco
1.51236
Stainless steel capillaries (flexible) i.d. 0.2 mm, e.d. 0.5 mm, length 1000 mm
502839
Stainless Steel Tubing Kits
Sigma-Aldrich
Z114952
キャピラリーチューブ
1.09407
Buffer solution
56712-U
ステンレススチール製1/16 in. キャピラリーチューブ
1.00063
酢酸
BAF441500005
Scienceware® engraving tool, battery powered
Millipore
1.01252
Starch
1.09409
20553
Premium Grade 304 Stainless Steel Tubing
1.0 m × 1/16 in. × 0.007 in.
100
black band
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 3
56710-U
56711