Merck
56724
ステンレススチール製1/16 in. キャピラリーチューブ
L × O.D. × I.D. 1.0 m × 1/16 in. × 0.010 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥4,700
¥4,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥4,700
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32119290
¥4,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
L × 外径 × 内径
1.0 m × 1/16 in. × 0.010 in.
blue band
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
316ステンレス鋼、外径1/16"、コイル状で長さ1 m、他の寸法はすべて直線です。
Stainless steel 1/16 in. (L × O.D. × I.D. 1.0 m × 1/16 in. × 0.010 in.) capillary tubing may be used to connect the column to the detector compartment in capillary gas chromatographic setup for the determination of position isomers of the methyl branched fatty acid methyl esters.[1]
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
The Determination of the Position Isomers of the Methyl Branched Fatty Acid Methyl Esters by Capillary GC/MS.
Apon BMJ and Nicolaides N
Journal of Chromatographic Science, 13(10), 467-473 (1975)