Merck
BASMF2064
Sigma-Aldrich
Replacement frit for Reference Electrodes
別名:
Reference Electrode Frit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥31,700
¥31,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥31,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352300
NACRES:
NA.23
¥31,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
包装
pack of 5 ea
詳細
1/8" chunks porous CoralPor with 1/2" tubes PTFE heat shrink
法的情報
Product of Bioanalytical Systems, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. this kit includes 2 pieces in total?
    1 回答
    1. This product contains a total of 5 pieces.
      役に立ちましたか?
  2. Are these frits suitable for Hg/HgO (1M KOH) electrodes?
    1 回答
    1. No, the MF-2064 CoralPor tips will dissolve in an alkaline solution.