物質
stainless steel
特徴
manual
number of ports 6
positions 2
包装
pkg of 1 ea
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
モデル 3725i試料インジェクタ-は、内径1~10 cmのHPLC用で、Rheodyneの分析スケ-ルのインジェクタ-の使い易さと多機能性を兼ね備え、大容量試料と高流速に対応します。ステンレス製とPEEK製の流路があり、丈夫でメンテナンスが簡単です。付属品:10 mL試料ル-プ、全ポ-ト用1/8インチフィッティング、大量試料迅速注入用5 cmラ-ジボアシリンジニ-ドル、(16ゲ-ジ/外径0.65インチ)、ニ-ドルポ-トクリ-ナ-、廃液チュ-ブ2個、レンチ、取付け用ネジ、説明書
法的情報
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート