安全性情報
57403
編込反応コイル
L × I.D. 10 m × 0.25 mm, volume 0.5 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥58,600
¥58,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥58,600
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
¥58,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
L × 内径
10 m × 0.25 mm
容量
0.5 mL
適合性
for use with PHRED Reactor
おすすめ製品
HPLCあるいはLC-MS分析に理想的なリクロピュア試薬が見つかります
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)