Merck
36666
Supelco
アルドリン
PESTANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8Cl6
CAS番号:
分子量:
364.91
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
ClC1=C(Cl)C2(Cl)C3C4CC(C=C4)C3C1(Cl)C2(Cl)Cl
InChI
1S/C12H8Cl6/c13-8-9(14)11(16)7-5-2-1-4(3-5)6(7)10(8,15)12(11,17)18/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6+,7-,10+,11-
InChI Key
QBYJBZPUGVGKQQ-SJJAEHHWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アルドリンは塩素化シクロジエンであり、人工的に合成できるピレスロイド系殺虫剤です。
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
36666-BULK:
36666-250MG:4548173905648
36666-25MG:4548174003824
36666-1EA:4548173262581
36666-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
4,4′-DDE PESTANAL®, analytical standard
Supelco
35487
4,4′-DDE
Organochlorine insecticide residues in drinking and ground water in and around Delhi
Mukherjee I and Gopal M
Environmental Monitoring and Assessment, 76, 185-193 (2002)
paper-based thioglycolic acid (TGA)-capped CdTe QD device for rapid screening of organophosphorus and carbamate insecticides
Apilux.A, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 9, 519-527 (2017)
Long-term health effects of aldrin and dieldrin: a study of exposure, health effects and mortality of workers engaged in the manufacture and formulation of the insecticides aldrin and dieldrin
Jong DC
Toxicology Letters, 1-206 (1991)
Hans Ragnar Norli et al.
Journal of chromatography. A, 1218(41), 7234-7241 (2011-09-09)
The QuEChERS method developed for 22 organochlorine pesticides (OCPs) and 7-polychlorinated biphenyls (PCBs) in fish tissue involves a simple and efficient freezing technique for removal of lipids. The equipment developed consists of disposable syringes and a freezing block constructed from
A K Chopra et al.
Environmental monitoring and assessment, 173(1-4), 905-916 (2010-03-23)
In recent years, various environmental issues have aroused a concern on the pollution of pesticides in rivers and in their various intercompartments. Multiple residues of pesticides discharged from industries or as a result of extensive use of agrochemicals in agriculture