Merck
33941
Supelco
Thionazin
PESTANAL®, analytical standard
別名:
O,O-ジエチルO-(2-ピラジニル) ホスホロチオエート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥39,900
¥39,900
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥39,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H13N2O3PS
CAS番号:
分子量:
248.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥39,900
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOP(=S)(OCC)Oc1cnccn1
InChI
1S/C8H13N2O3PS/c1-3-11-14(15,12-4-2)13-8-7-9-5-6-10-8/h5-7H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
IRVDMKJLOCGUBJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Thionazin is an amber coloured liquid, which finds applications as a soil fungicide, insecticide and nematicide[1][2]
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33941-50MG:
33941-BULK:
33941-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sittig's Handbook of Pesticides and Agricultural Chemicals (2013)
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 16 (2014)
F Sepulcri et al.
Schweizerische medizinische Wochenschrift, 117(13), 487-490 (1987-03-28)
We report on a case of severe intoxication in an 18-year-old female who had ingested an insecticide with suicidal intent. The insecticide (thionacine) is a cholinesterase inhibitor used in gardening and agriculture. The resources of modern intensive care permitted successful
Maya Kochman et al.
Journal of chromatography. A, 1129(1), 95-104 (2006-07-13)
A new approach of flow modulation comprehensive two-dimensional gas chromatography-mass spectrometry (GC x GC-MS) with supersonic molecular beam (SMB) and a quadrupole mass analyzer is presented. Flow modulation uniquely enables GC x GC-MS to be achieved even with the limited
G Fiori et al.
Schweizerische medizinische Wochenschrift, 117(11), 399-401 (1987-03-14)
Among the insecticides, organophosphorous compounds are the agents most involved in deliberate and involuntary intoxications. The toxic effect is mainly due to the inhibition of cholinesterase at the cholinergic synapses. Two cases of severe involuntary intoxication are described which were