Merck
T4625
Sigma-Aldrich
チアミン 塩酸塩
reagent grade, ≥99% (HPLC)
別名:
アノイリン 塩酸塩, ビタミンB1 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H17ClN4OS · HCl
CAS番号:
分子量:
337.27
Beilstein:
3851771
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
34058006
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
グレード
reagent grade
アッセイ
≥99% (HPLC)
形状
powder
テクニック
HPLC: suitable
white
mp
250 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES記法
CC1=NC(N)=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C=N1.Cl.[Cl-]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
InChI Key
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
チオウリジンは水溶性のビタミンB複合体です。構造上、チオウリジンにはメチル基が結合した5員のチアゾリウム環と6員のアミノ-ピリミジン環があります。チアミンは果物、野菜、鶏肉、卵で自然に摂ることができます。
アプリケーション
チアミン塩酸塩は完全合成培地へのビタミン補助剤や細胞増殖培地に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
チアミンは炭水化物の代謝に必須のコエンザイムです。チアミンが不足すると、脚気、神経および心血管の疾患を生じます。チアミンが摂取もしくは合成のいずれかの減少によって不足した場合は投与します。チアミン輸送体遺伝子SLC19A2に先天的欠損があると、チアミン反応性巨赤芽球性貧血症候群(TRMA)が生じます。チアミンは脳内でアセチルコリンを擬態し、アルツハイマー病において役割を果たしている可能性があります。反芻動物でチアミンが不足すると灰白脳軟化症を引き起こします。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T4625-1KG:
T4625-5G-KC:
T4625-BULK:
T4625-5G:
2550087:
T4625-10G:
T4625-250G:
T4625-VAR:
T4625-25G:
T4625-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Real-time in vitro measurement of GTP hydrolysis
Shutes A and Der CJ
Methods, 37(2), 183-189 (2005)
Applied Pharmacology for Veterinary Technicians (2009)
Improved production of carotenes from synthetic medium by Blakeslea trispora in a bubble column reactor
Nanou K, et al.
Biochemical Engineering Journal, 67, 203-207 (2012)
A holidic medium for Drosophila melanogaster
Piper MDW, et al.
Nature Methods, 11(1), 100-100 (2013)
Clinical and biological aspects of thiamine deficiency
Vitamins in the prevention of human diseases (2011)