Merck
57406
編込反応コイル
L × I.D. 10 m × 0.5 mm, volume 2.0 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
L × 内径
10 m × 0.5 mm
容量
2.0 mL
適合性
for use with PHRED Reactor
関連するカテゴリー
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート