Merck
57317
Supelco
SPMEファイバー・ポリジメチルシロキサン/ジビニルベンゼン(PDMS/DVB)
df 60 μm(PDMS/DVB, for use with autosampler/HPLC, needle size 24 ga, StableFlex fiber
別名:
SPME/HPLCファイバー、3個、W/60UM PDMS-DVBコーティング
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
物質
StableFlex fiber
notched brown hub
ニードルサイズ
24 ga
包装
pkg of 3 ea
df
60 μm (PDMS/DVB)
テクニック
solid phase microextraction (SPME): suitable
ファイバー長
1 cm
マトリックス活性基
PDMS/DVB coating
アプリケーション
food and beverages
適合性
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300)
for use with autosampler/HPLC
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アミンおよび極性化合物
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
関連コンテンツ
A demonstration of the use of innovative BioSPME fibers for the selective extraction of drugs and polar metbolites from biological matrices.
Chromatograms
application for SPME, application for HPLC