物質
fused silica fiber
plain white hub
ニードルサイズ
24 ga
包装
pack of 3
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
85 μm (PA)
テクニック
solid phase microextraction (SPME): suitable
ファイバー長
1 cm
マトリックス活性基
PA coating
アプリケーション
food and beverages
適合性
for analyte group polar semivolatiles (MW 80-300)
for use with autosampler
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
アプリケーション
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.
関連コンテンツ
A demonstration of the use of innovative BioSPME fibers for the selective extraction of drugs and polar metbolites from biological matrices.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)