Merck
57284-U
Supelco
SPME Fiber Assortment Kit
greener alternative
StableFlex, DVB/CAR/PDMS, PDMS/DVB, PA, CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 65 μm (PDMS/DVB), 85 μm (PA), 85 μm (CAR/PDMS), 50/30 μm (DVB/CAR/PMDS), 50 μm (DVB layer of DVB/CAR/PMDS),
別名:
SPME TM =[「StableFlex」]ファイバーキット
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥83,400
¥83,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥83,400
About This Item
UNSPSCコード:
41115724
NACRES:
NB.21
¥83,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
SPME StableFlexファイバー組み合わせキット, needle size 23 ga, StableFlex fiber, for use with autosampler
物質
StableFlex fiber
assorted colors hub
ニードルサイズ
23 ga
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer of DVB/CAR/PDMS)
50 μm (DVB layer of DVB/CAR/PMDS)
50/30 μm (DVB/CAR/PMDS)
65 μm (PDMS/DVB)
85 μm (CAR/PDMS)
85 μm (PA)
テクニック
solid phase microextraction (SPME): suitable
マトリックス活性基
CAR/PDMS coating
DVB/CAR/PDMS coating
PA coating
PDMS/DVB coating
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with autosampler
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。これは固相マイクロ抽出(SPME)テクノロジー製品です。SPMEは溶媒を使用しない抽出技術であり、SPMEファイバーは再利用可能で廃棄物の発生が可能な限り少ないため、SPMEはサンプル前処理用のより環境に配慮した技術の1つです。したがって、「廃棄物抑制」および「安全性の高い溶媒と補助剤」に適合しています。詳細はこちらをクリックしてください。
特徴および利点
Merlin社製マイクロシ-ルシステム用ですが、他のセプタムレスシステムにもご利用頂けます。
構成
SPME StableFlexファイバー組み合わせキットには、以下が1つずつ含まれています:
  • 65μm PDMS/DVBコーティング(ピンク、プレーンハブ)
  • 50/30μm DVB/Carboxen/PDMSコーティング(灰色、プレーンハブ)
  • 85μm Carboxen/PDMSコーティング(淡青色、プレーンハブ)
  • 85μm Polyacrylateコーティング(白色、プレーンハブ)
法的情報
StableFlex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
質問
  1. Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer la référence individuelle correspondant à la fibre DVB/CAR/PDMS de ce pack ? S'agit-il d'une fibre de 1 cm ou 2 cm ? Merci par avance
    1 回答
    1. The 50/30 μm (DVB/CAR/PMDS) is Product Number 57329-U.