Merck
797-0049
HPLCによるカルバマートおよびウレア系殺虫剤の分析、SUPELCOSIL LC-8 、SPME処理 、60 μm PDMS/DVB使用
application for SPME, application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
試験パラメータ
sample/matrix: 3 mL water containing 8ng/mL of each analyte in 10% NaCl
SPME fiber: PDMS/DVB, 60 μm (57317)
extraction: immersion, 40 min, rapid stirring
desorption process: static, 5 min in acetonitrile:water (65:35); dynamic, valve open during run
column: SUPELCOSIL LC-8, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (58220-U)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] water
gradient: 18:82 to 65:35 in 9 min, hold 3 min
flow rate: 2.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 240 nm
適合性
application for HPLC
application for SPME
アプリケーション
environmental
法的情報
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アナライト
詳細
    Propham, analytical standard
    Siduron, ampule of 1000 mg
    Linuron, analytical standard
    Chlorpropham, analytical standard
    Barban, analytical standard
    Neburon, PESTANAL®, analytical standard
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)