Merck
57324-U
Supelco
SPME Fiber Assortment Kit
greener alternative
PDMS/DVB, PDMS, CAR/PDMS, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 65 μm (PDMS/DVB), 75 μm (CAR/PDMS), 100 μm (PDMS)
別名:
SPME組み合わせキット4、マニュアル用
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115724
NACRES:
NB.21
製品名
SPMEファイバー組み合わせキット4, for use with manual holder, size 24 ga
物質
assorted colors hub
fused silica fiber
品質水準
サイズ
24 ga
詳細
SPME Assortment Kit 4
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
65 μm (PDMS/DVB)
75 μm (CAR/PDMS)
テクニック
solid phase microextraction (SPME): suitable
L
1 cm
マトリックス活性基
CAR/PDMS coating
PDMS coating
PDMS/DVB coating
アプリケーション
food and beverages
適合性
for analyte group flavors and odors
for use with manual holder
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。これは固相マイクロ抽出(SPME)テクノロジー製品です。SPMEは溶媒を使用しない抽出技術であり、SPMEファイバーは再利用可能で廃棄物の発生が可能な限り少ないため、SPMEはサンプル前処理用のより環境に配慮した技術の1つです。したがって、「廃棄物抑制」および「安全性の高い溶媒と補助剤」に適合しています。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
フレ-バ-および臭気化合物用
構成
キット4(フレ-バ-および臭気化合物用)には以下のファイバ-が各1本含まれます。
  • 100μm polydimethylsiloxane coating
  • 65μm polydimethylsiloxane/divinylbenzene coating
  • 75μm Carboxen/polydimethylsiloxane coating
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)