Merck
23627
Supelco
GlasSeal キャピラリーカラムコネクター、シリカ融合
pkg of 5 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 EA
¥17,300
¥17,300
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 EA
¥17,300
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
¥17,300
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
包装
pkg of 5 ea
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
直径が同じまたは異なる2本のフューズドシリカチューブを、工具を使用せずに素早く接続します。漏れのない接続材は、ガードカラムや輸送線の接続、壊れたカラムの修理、または2つのカラム(同相または異相)の接続に役立ちます。不活性な内面のためにシラン化されています。内径0.10~0.53 mmのフューズドシリカチューブに使用します。
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
R R Heath et al.
Journal of chemical ecology, 19(10), 2395-2410 (1993-10-01)
A bioassay system was developed that permits the testing of various substrates for biological activity in a flight tunnel, while simultaneously collecting a portion of the volatiles from the attractive source for subsequent chemical identification and quantification. Bioassays of the
A T Fisk et al.
Archives of environmental contamination and toxicology, 42(1), 118-126 (2001-11-14)
To examine the influence of diet and age on organochlorine contaminant (OC) concentrations in two closely related ringed seal (Phoca hispida) populations enantiomeric fractions (EFs) of chiral contaminants and stable isotopes of nitrogen (delta15N) and carbon (delta13C) were measured along