Merck
54332-U
Supelco
Supelclean ENVI-Carb/NH2 SPEチューブ
bed A 500 mg (Supelclean ENVI-Carb), bed B 500 mg (Supelclean LC-NH2), volume 3 mL, pk of 20
別名:
Envicarb/NH2 SPEチューブ、3 ml、20個
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
物質
polypropylene tube
組成
bed A, 500 mg (Supelclean ENVI-Carb)
bed B, 500 mg (Supelclean LC-NH2)
包装
pk of 20
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
3 mL
マトリックス活性基
aminopropyl phase
carbon phase
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
保持メカニズム:逆相およびアニオン交換
使用可能なサンプルマトリックス:有機溶媒または水溶液
  • Supelclean ENVI-Carb(上層)とLC-NH2(下層)のSPE吸着剤からなる2層型SPEチュ-ブです(PE製フリットで隔離)。
  • 食品(農産物、食肉など)から複数種の農薬を分析するときに、優れたクリ-ンアップを発揮できるようにできています。
  • ENVI-Carbは平面状分子に強い親和性を示し、食品や天然産物に広く存在する色素類(クロロフィル、カロチノイドなど)やステロ-ル化合物を単離・分離できます。
  • Supelclean LC-NH2はアミノプロピル固定相で、食品マトリックス中に一般に含まれる脂肪酸や有機酸、および一部の極性色素類や糖類を保持します。
法的情報
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
54332-U:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
資料
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.