56731
¥860
1 of 10
21746
LTおよびTLLシリンジ用Hamilton®針
Supelco
56737
ステンレススチール製1/16 in. キャピラリーチューブ
Z227307
PEEK製チューブ
53352-U
Ascentis® Express フェニルヘキシル、2.7 μm HPLCカラム
20734
Hamilton®シリンジ、700シリーズ、固定針
Sigma-Aldrich
G5418
グリシンバッファー 溶液
227056
N,N-ジメチルホルムアミド
26274
SGE Needles for luer lock syringes
55067-U
Upchurch製PEEK手締めフィッティング
NA0160
GenElute™HP プラスミドミニプレップキット
5 cm × 1/16 in. × 0.030 in.
white band
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.