Merck
Z227307
PEEK製チューブ
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.005 in., red, max. pressure 8000
別名:
PEEK チュープ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥9,740
¥9,740
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥9,740
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.52
¥9,740
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
パラメーター
8000 max. pressure
L × 外径 × 内径
10 ft × 1/16 in. × 0.005 in.
red
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)チューブは、HPLCシステムのさまざまな場所でステンレス製チューブの代わりに広く使われるようになりました。金属錯化剤や特定の生化学化合物を取り扱う際など、サンプルと金属部品との接触を回避しなければならない場合に特に有用です。PEEKチューブにはその他にも以下のような利点があります:柔軟性、切りやすさ、非常に高い機械的安定性と化学的適合性、100 °Cまで使用できる。テトラヒドロフラン(THF)、ジメチルスルホキシド(DMSO)、塩化メチレン、濃硝酸、および濃硫酸はPEEKチューブとは併用できません。弊社の1/16 in. PEEKチューブは、内径がすぐに分かるように色分けされています。長さ3 m。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に最適なLiChropur試薬を見つけてください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)