Merck
23884
インライン圧力レギュレーター
Ultra-High Purity version (outlet pressure 0-100 psi, 1/8 in. stainless steel fittings)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥67,700
¥67,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥67,700
About This Item
UNSPSCコード:
41112500
¥67,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
適合性
Air, H2, N2, Ar, He
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
インライン圧力レギュレーターをガスボンベレギュレーターの下流に設置し、圧力を使用個所に近い点に調整します。最大注入口圧力400 psig1/8インチ(3.175 mm)Swagelok製ナットおよびフェルール付き。
アプリケーション
空気, H2, N2, Ar, He
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)