Merck
56629-U
Supelco
LC-MS用ポストカラムフロースプリッター
Adjustable, Split Ratio = 1:1 to 20:1
別名:
LC-MS フローデバイダ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥443,000
¥443,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥443,000
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
SB.52
¥443,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に最適なLiChropur試薬を見つけてください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)