Merck
56625-U
Supelco
LC-MS用ポストカラムフロースプリッター
Fixed, Split Ratio = 10:1
別名:
LC-MS フローデバイダ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥271,000
¥271,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥271,000
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
SB.52
¥271,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
スプリット比が10:1のLC-MSポストカラムフロースプリッターは、質量分析とキャピラリークロマトグラフィーを用いる液体クロマトグラフィーに最適に使用されます。通常、これらには簡単に交換できるカートリッジとして設計された2つのコンパクトな流体抵抗素子が使用されます。デッドボリュームが非常に少ない固定スプリット比も得られます。また、スプリット比は溶媒の粘度や圧力の変化に影響されず、非常に安定しており、再現性があります。ポストカラムアプリケーションにも使用されます。
おすすめ製品
HPLCあるいはLC-MS分析に理想的なリクロピュア試薬が見つかります
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)