Merck
56626-U
Supelco
LC-MS用ポストカラムフロースプリッター
Fixed, Split Ratio = 5:1
別名:
LC-MS Flow Divider
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥271,000
¥271,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥271,000
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
SB.52
¥271,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アプリケーション
  • Microfluidic ion stripper for removal of trifluoroacetic acid from mobile phases used in HILIC-MS of intact proteins.: This study presents a microfluidic ion stripper designed to efficiently remove trifluoroacetic acid (TFA) from mobile phases used in hydrophilic interaction liquid chromatography-mass spectrometry (HILIC-MS) of intact proteins, significantly improving the analysis quality (Wouters et al., 2021).
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)