Merck
57661
T字型
bore 0.020 in., 10-32 thread
別名:
Upchurch PEEK Fingertightユニオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
0.020 in.
フィッティング
10-32 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The PEEK tees are to be operated at 4000 ψ (281 kg/cm2). They include Fingertight III nuts and ferrules.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
András Domokos et al.
International journal of pharmaceutics, 581, 119297-119297 (2020-04-04)
An end-to-end continuous pharmaceutical manufacturing process was developed for the production of conventional direct compressed tablets on a proof-of-concept level for the first time. The output reaction mixture of the flow synthesis of acetylsalicylic acid was crystallized continuously in a