Merck
55506-U
Supelco
Supel QuE QuEChERS tube
Z-Sep/C18 Tube, pk of 50, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
別名:
QuEChERS
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 EA
¥26,400
¥26,400
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
50 EA
¥26,400
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
¥26,400
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
製品名
Supel QuE, Z-Sep/C18 Tube, pk of 50, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
物質
polypropylene tube
品質水準
製品種目
Supel
組成
Discovery® DSC-18, 300 mg
Z-Sep, 120 mg
包装
pk of 50
テクニック
QuEChERS: suitable
遠心分離試験管容積
15 mL , Shaker Compatible
マトリックス活性基
zirconia-based phase
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with most QuEChERS shakers
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
分散 SPE(dSPE)は、「QuEChERS」法方式と呼ばれ(Quick(迅速)、Easy(容易)、Cheap(安価)、Effective(効果的)、Rugged(頑丈)、および Safe(安全))、食品や農産物中の複数残留農薬分析の領域で普及しつつある現代のサンプル調製技術です。
QuEChERS 法を用い、食品/農産物サンプルを、多量の塩類(例:塩化ナトリウムおよび硫酸マグネシウム)および/または緩衝剤(例:クエン酸)の存在下で、最初に水性混和性溶媒(例:アセトニトリル)で抽出します。これにより、液相分離が誘発され、それぞれ酸と塩基に不安定な農薬が安定化されます。少量の有機相は、振盪および遠心分離した後、SPE を用いてさらに浄化されます。SPE チューブを使用する従来法とは異なり、分散 SPE では、大量の SPE(例:Supelclean PSA、ENVI-Carb、および/または Discovery DSC-18)を抽出物と混合することにより、浄化が促進されます。サンプル浄化後、混合物を遠心分離し、得られた上清は直接分析するか、または分析前に小さな追加処理をすることができます。
Supelco は、あらかじめ定めた量の塩類と SPE 吸着剤を含む一連のバイアルと遠心チューブを備え、今日使用されている最も一般的な方法構成をサポートしています。
その他情報
Supel QuE Z-Sep products enhance sample cleanup for complex matrices by effectively removing more fat and color from sample extracts than traditional phases for QuEChERS methods. By eliminating problematic matrix interferences, Z-Sep products provide more robust LC-MS and GC-MS methods. This proprietary technology can replace C18 and PSA in your current methods without additional method development.
Z-Sep+ is recommended for cleanup of samples containing greater than 15% fat.
Z-Sep/C18 is recommended for cleanup of samples containing less than 15% fat.
Z-Sep is recommended for cleanup of samples prior to analysis of hydrophobic analytes.
法的情報
Certain uses of this product may be covered by the claims of one or more pending patent applications. For licensing inquiries please contact [email protected]
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
55506-U:4548173958927
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Supel™ QuE Z-Sep+ Tube, centrifuge tube volume 2 mL, pack of 100 ea
Supelco
55408-U
Supel QuE
Supel™ QuE Citrate Extraction Tube, pk of 50, suitable for EN 15662
Supelco
55227-U
Supel QuE
Ana Lozano et al.
Talanta, 118, 68-83 (2013-11-28)
Two sorbents containing ZrO₂ (Z-Sep and Z-Sep+) were tested as a d-SPE clean-up in combination with the QuEChERS and ethyl acetate multiresidue method in the pesticide residues extraction in avocado. All extracts were analysed using gas chromatography coupled with a
Martina Rejtharová et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 35(2), 233-240 (2017-10-06)
A sensitive and robust confirmatory method for determination of steroid esters in blood serum is essential for reliable monitoring of possible illegal use of steroid hormones as growth promoters in meat production. A previously used sample preparation methodology was improved.
Pol Herrero et al.
Journal of chromatography. A, 1339, 34-41 (2014-03-25)
A Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe (QuEChERS) extraction method followed by liquid chromatography-(Orbitrap) high resolution mass spectrometry was developed for the simultaneous determination of five benzotriazole, four benzothiazole and five benzenesulfonamide derivates in sewage sludge. While the method
Łukasz Rajski et al.
Journal of chromatography. A, 1304, 109-120 (2013-07-23)
Several extraction methods were evaluated in terms of recoveries and extraction precision for 113 pesticides in avocado: QuEChERS with various d-SPE clean-ups (Z-Sep, Z-Sep+, PSA+C18 and silica), miniLuke and ethyl acetate. Extracts were analysed using liquid chromatography coupled with triple
Piotr Kaczynski et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 139, 124-131 (2017-01-28)
Highly toxic insecticides (HTIs) belonging to different chemical groups are dangerous to pollinating organisms, even in sublethal doses. An important objective of this study was to develop a method to determine over fifty HTIs at very low concentrations in the