Merck
55408-U
Supelco
Supel QuE QuEChERS tube
Z-Sep+ Tube, centrifuge tube volume 2 mL, pack of 100 ea
別名:
QuEChERS
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥26,400
¥26,400
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥26,400
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
¥26,400
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
製品名
Supel QuE, Z-Sep+ Tube, centrifuge tube volume 2 mL, pack of 100 ea
物質
polypropylene tube
品質水準
製品種目
Supel
組成
Z-Sep+, 75 mg
包装
pack of 100 ea
テクニック
QuEChERS: suitable
遠心分離試験管容積
2 mL
マトリックス活性基
zirconia-based phase
アプリケーション
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
分散 SPE(dSPE)は、「QuEChERS」法方式と呼ばれ(Quick(迅速)、Easy(容易)、Cheap(安価)、Effective(効果的)、Rugged(頑丈)、および Safe(安全))、食品や農産物中の複数残留農薬分析の領域で普及しつつある現代のサンプル調製技術です。
QuEChERS 法を用い、食品/農産物サンプルを、多量の塩類(例:塩化ナトリウムおよび硫酸マグネシウム)および/または緩衝剤(例:クエン酸)の存在下で、最初に水性混和性溶媒(例:アセトニトリル)で抽出します。これにより、液相分離が誘発され、それぞれ酸と塩基に不安定な農薬が安定化されます。少量の有機相は、振盪および遠心分離した後、SPE を用いてさらに浄化されます。SPE チューブを使用する従来法とは異なり、分散 SPE では、大量の SPE(例:Supelclean PSA、ENVI-Carb、および/または Discovery DSC-18)を抽出物と混合することにより、浄化が促進されます。サンプル浄化後、混合物を遠心分離し、得られた上清は直接分析するか、または分析前に小さな追加処理をすることができます。
Supelco は、あらかじめ定めた量の塩類と SPE 吸着剤を含む一連のバイアルと遠心チューブを備え、今日使用されている最も一般的な方法構成をサポートしています。
その他情報
Supel QuE Z-Sep製品は、従来のQuEChERS法と比べて多くの脂肪および色をサンプル抽出物から効率的に除去することにより、複合マトリックスのためのサンプルのクリーンアップを改良します。問題となるマトリックス干渉を減少させることにより、Z-Sep製品はさらに堅牢なLC-MSおよびGC-MS法を提供します。この独自技術により、さらに方法を開発することなく、お客様が現在行っている方法でのC18およびPSAを置き換えることが可能です。
Z-Sep+は、15%を超える脂肪を含むサンプルのクリーンアップ用にお勧めします。
Z-Sep/C18は、15%未満の脂肪を含むサンプルのクリーンアップにお勧めします。
Z-Sepは、疎水性検体を分析する前のサンプルのクリーンアップにお勧めします。
法的情報
本製品の使用法によっては、弊社が請求中の特許請求範囲に抵触する可能性があります。ライセンスに関する疑問点がありましたら、[email protected]までお問合せください。
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
55408-U:4548173958866
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Supel™ QuE Non-Buffered Tube 1, pk of 50
Supelco
55294-U
Supel QuE
Supel™ QuE Citrate/Sodium Bicarbonate Tube, pk of 50
Supelco
55237-U
Supel QuE
An overview of analytical methods and occurrence of benzotriazoles, benzothiazoles and benzenesulfonamides in the environment
Herrero, P., et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 62, 46-55 (2014)
Anna Laura Capriotti et al.
Journal of chromatography. A, 1343, 69-78 (2014-04-22)
A sensitive, simple and rapid method for the simultaneous determination of 19 mycotoxins in biscuits (a dry matrix containing cereals and egg) has been developed using high performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry with electrospray source working in
Determination of toxic substances, pesticides and mycotoxins, in ginkgo biloba nutraceutical products by liquid chromatography Orbitrap-mass spectrometry
Martinez-Dominguez, G., et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 118, 124-130 (2015)
Ana Lozano et al.
Talanta, 118, 68-83 (2013-11-28)
Two sorbents containing ZrO₂ (Z-Sep and Z-Sep+) were tested as a d-SPE clean-up in combination with the QuEChERS and ethyl acetate multiresidue method in the pesticide residues extraction in avocado. All extracts were analysed using gas chromatography coupled with a
Piotr Kaczynski et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 139, 124-131 (2017-01-28)
Highly toxic insecticides (HTIs) belonging to different chemical groups are dangerous to pollinating organisms, even in sublethal doses. An important objective of this study was to develop a method to determine over fifty HTIs at very low concentrations in the
資料
Use QuEChERS methods to analyze samples of milk for veterinary drugs.
Assessment of clean-up sorbents for extracting PAHs from salmon and PCBs from milk, optimized for GC analysis with MS and ECD detection.
プロトコル
A short abstract on a method using QuEChERS and GC/MS/MS for determination of fipronil & fipronil sulfone.
QuEChERS法とGC/MS/MS法を用いた、フィプロニル・フィプロニルスルホンの判定法についての要約。
関連コンテンツ
Z-Sep sorbents improve fat and pigment extraction in QuEChERs solid phase extraction for sample preparation.