製品名
Supel™ QuE, Citrate/Sodium Bicarbonate Tube, pk of 50
品質水準
組成
magnesium sulfate, 4 g
sodium bicarbonate, 5 g (Cat. No. S6014)
sodium chloride, 1 g (Cat No. S7653)
sodium citrate dibasic sesquihydrate, 0.5 g (Cat. No. 71635)
sodium citrate tribasic dihydrate, 1 g (Cat. No. S4641)
包装
pk of 50
テクニック
QuEChERS: suitable
遠心分離試験管容積
15 mL
アプリケーション
food and beverages
分離法
ion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
QuEChERS 法を用い、食品/農産物サンプルを、多量の塩類(例:塩化ナトリウムおよび硫酸マグネシウム)および/または緩衝剤(例:クエン酸)の存在下で、最初に水性混和性溶媒(例:アセトニトリル)で抽出します。これにより、液相分離が誘発され、それぞれ酸と塩基に不安定な農薬が安定化されます。少量の有機相は、振盪および遠心分離した後、SPE を用いてさらに浄化されます。SPE チューブを使用する従来法とは異なり、分散 SPE では、大量の SPE(例:Supelclean PSA、ENVI-Carb、および/または Discovery DSC-18)を抽出物と混合することにより、浄化が促進されます。サンプル浄化後、混合物を遠心分離し、得られた上清は直接分析するか、または分析前に小さな追加処理をすることができます。
Supelco は、あらかじめ定めた量の塩類と SPE 吸着剤を含む一連のバイアルと遠心チューブを備え、今日使用されている最も一般的な方法構成をサポートしています。
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
55237-U:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
関連コンテンツ
QuEChERS method simplifies sample cleanup for pesticides analysis in food and agricultural samples.
QuEChERS法により、食品および農業サンプル中の農薬解析のためのサンプルクリーンアップが簡素化されます。