Merck
51100AST
Supelco
Astec® Cellulose DMP Chiral (5 μm) HPLC Column
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
製品51100ASTは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
製品名
Astec® Cellulose DMP Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L40
製品種目
Astec®
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Astec®
パラメーター
0-40 °C temperature
50 bar pressure (725 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 2.1 mm
Matrix
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
silica gel particle platform
マトリックス活性基
cellulose, DMPC- phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å pore size
使用pH
3.5-6.8
分離法
chiral
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
アステックセルロースDMP HPLCカラムは、通常の相、極性有機、およびSFC条件下で広範なキラル化合物を分離します。これらは、高効率、高ローディング容量、および優れたカラム寿命を示します。アステックセルロースDMPの性能はその他のDMPC誘導体化されたセルロースCSPと同等ですが、はるかに安価であらゆるキラルカラムHPLCやSFCのスクリーニング手順に不可欠です。アステックセルロースDMPは、CHIROBIOTIC®、CYCLOBOND、P-CAP製品ラインなど、その他のAstec® CSPを補完します。
説明:球形、DMPC(ジメチルフェニルカルバマート)誘導体化されたセルロースコート済み多孔性シリカ
粒子径:5 μm
使用分野:通常の相、極性有機、およびSFCモードでの小分子エナンチオマーの分離。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
P-CAP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Katrijn De Klerck et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 69, 77-92 (2012-03-01)
Chirality has a significant impact on drug discovery and development processes in the pharmaceutical industry. As the number of enantiopure drugs launched onto the market is yearly increasing, the need for fast and performant enantioseparation methods with minimal costs is
Katrijn De Klerck et al.
Journal of chromatography. A, 1328, 85-97 (2014-01-21)
Since their introduction on the market the applicability of immobilized polysaccharide-based chiral stationary phases in high-performance liquid chromatography has been thoroughly investigated. These immobilized phases have the benefit to be applicable with a wide range of modifiers, potentially extending the
関連コンテンツ
Separate a wide range of chiral compounds via normal phase, polar organic, and SFC conditions; useful in pharma, chemical, & environmental industry applications.