Merck
51104AST
Supelco
Astec® Cellulose DMP Chiral (5 μm) HPLC Column
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, , HPLC Guard Cartridge, pkg of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
製品51104ASTは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
製品名
Astec® Cellulose DMP Chiral HPLC Guard, Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, pkg of 2 ea
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L40
製品種目
Astec®
包装
pkg of 2 ea
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
2 cm × 2.1 mm
Matrix
fully porous particle
silica gel particle platform
マトリックス活性基
cellulose, DMPC- phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å pore size
使用pH
3.5-6.8
分離法
chiral
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Guard cartridges for Astec® Cellulose DMP, 2.1 mm I.D. columns. Requires holder 59660-U.
Guard cartridges to protect Astec® Cellulose DMP columns. Choose the I.D. to match the I.D. of your analytical column. The 2.1 mm and 4 mm I.D. cartridges are sold in kits that contain the holder and fittings, and as packs of 2 cartridges. The 10 mm and 21.2 mm I.D. guards are sold as individual cartridges that require holders, sold separately.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
必要ですが提供されていません
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Separate a wide range of chiral compounds via normal phase, polar organic, and SFC conditions; useful in pharma, chemical, & environmental industry applications.